4-Pentenoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR912162-100G
OR912162-25G
APOSOR912162-100GEA
55.1
EUR
APOSOR912162-100G
APOSOR912162-25G
4-Pentenoic acid 98%
4-Pentenoic acid
Formula:
C₅H₈O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004408 CAS Number: 591-80-0 |