3,3'-Dihydroxybenzidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
4,4'-Diamino-3,3'-dihydroxybiphenyl, 3,3'-Dihydroxy-4,4'-diaminobiphenyl, 4,4'-Diamino-[1,1'-biphenyl]-3,3'-diol, Benzidine-3,3'-diol
Formula:
C₁₂H₁₂N₂O₂ Punto di fusione: 292 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00039149 CAS Number: 2373-98-0 |