Stampa…
(S)-Methyl-2-hydroxy-3-phenylpropanoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-Methyl 2-hydroxy-3-phenylpropanoate, L-β-Phenyllactic acid-OMe
OR912136-100G OR912136-25G
APOSOR912136-100GEA 188 EUR
APOSOR912136-100G APOSOR912136-25G
(S)-Methyl-2-hydroxy-3-phenylpropanoate 98%
(S)-Methyl-2-hydroxy-3-phenylpropanoate
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Peso molecolare: 180,2005 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00038224
CAS Number: 13673-95-5