Stampa…
5-Ethyl-3-hydroxy-4-methyl-2(5H)-furanone 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Ethyl-3-hydroxy-4-methylfuran-2(5H)-one, Ethyl Fenugreek Lactone
OR912126-100G OR912126-25G
APOSOR912126-100GEA 463 EUR
APOSOR912126-100G APOSOR912126-25G
5-Ethyl-3-hydroxy-4-methyl-2(5H)-furanone 96%
5-Ethyl-3-hydroxy-4-methyl-2(5H)-furanone
Formula: C₇H₁₀O₃
Peso molecolare: 142,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036673
CAS Number: 698-10-2