Stampa…
2,2-Dimethyl-3-hexanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,2-Dimethylhexan-3-one
OR912109-1G OR912109-5G
APOSOR912109-1GEA 132 EUR
APOSOR912109-1G APOSOR912109-5G
2,2-Dimethyl-3-hexanone 95%
2,2-Dimethyl-3-hexanone
Formula: C₈H₁₆O
Peso molecolare: 128,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00027140
CAS Number: 5405-79-8