Stampa…
1,4-Bis(methoxymethyl)benzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR912103-100G OR912103-25G OR912103-500G
APOSOR912103-100GEA 63.8 EUR
APOSOR912103-100G APOSOR912103-25G APOSOR912103-500G
1,4-Bis(methoxymethyl)benzene 95%
1,4-Bis(methoxymethyl)benzene
Formula: C₁₀H₁₄O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00025903
CAS Number: 6770-38-3