Stampa…
2-Amino-2'-methyldiphenyl ether 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR912101-5G
APOSOR912101-5GEA 102 EUR
APOSOR912101-5G
2-Amino-2'-methyldiphenyl ether 98%
2-Amino-2'-methyldiphenyl ether
Formula: C₁₃H₁₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00025167
CAS Number: 3840-18-4