Stampa…
3-Nitrophenetole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Ethoxy-3-nitrobenzene
OR912100-1G OR912100-25G OR912100-5G
APOSOR912100-1GEA 53.9 EUR
APOSOR912100-1G APOSOR912100-25G APOSOR912100-5G
3-Nitrophenetole 95%
3-Nitrophenetole
Formula: C₈H₉NO₃
Peso molecolare: 167,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00024472
CAS Number: 621-52-3