Stampa…
Sodium dimethyldithiocarbamate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9121-10G OR9121-1G
APOSOR9121-10GEA 52.2 EUR
APOSOR9121-10G APOSOR9121-1G
Sodium dimethyldithiocarbamate 95%
Sodium dimethyldithiocarbamate
Formula: C₃H₇NS₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044839
CAS Number: 128-04-1
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III