3-Methylisoquinoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR912094-10G
OR912094-1G
OR912094-5G
APOSOR912094-10GEA
502
EUR
APOSOR912094-10G
APOSOR912094-1G
APOSOR912094-5G
3-Methylisoquinoline 98%
3-Methylisoquinoline
Formula:
C₁₀H₉N Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00024139 CAS Number: 1125-80-0 |