Stampa…
1,2,3,4-Tetrahydroquinaldine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, 1,2,3,4-Tetrahydro-2-methylquinoline
OR912093-100G OR912093-25G OR912093-5G
APOSOR912093-100GEA 354 EUR
APOSOR912093-100G APOSOR912093-25G APOSOR912093-5G
1,2,3,4-Tetrahydroquinaldine 95%
1,2,3,4-Tetrahydroquinaldine
Formula: C₁₀H₁₃N
Peso molecolare: 147,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00023886
CAS Number: 1780-19-4