Stampa…
5-Chloro-2-methylbenzoxazole 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR912088-100G OR912088-500G
APOSOR912088-100GEA 57.2 EUR
APOSOR912088-100G APOSOR912088-500G
5-Chloro-2-methylbenzoxazole 96%
5-Chloro-2-methylbenzoxazole
Formula: C₈H₆ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00022850
CAS Number: 19219-99-9