Stampa…
5-Methylindol-3-ylacetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR912084-1G OR912084-5G
APOSOR912084-1GEA 56.7 EUR
APOSOR912084-1G APOSOR912084-5G
5-Methylindol-3-ylacetic acid 95%
5-Methylindol-3-ylacetic acid
Formula: C₁₁H₁₁NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00022751
CAS Number: 1912-47-6