Stampa…
Terebic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR912078-1G OR912078-250MG
APOSOR912078-1GEA 328 EUR
APOSOR912078-1G APOSOR912078-250MG
Terebic acid 95%
Terebic acid
Formula: C₇H₁₀O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00022485
CAS Number: 79-91-4