Stampa…
1-Butyl-2-pyrrolidone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-Butyl-2-azacyclopentanone, 1-Butylpyrrolidin-2-one
OR912073-25G OR912073-5G
APOSOR912073-25GEA 112 EUR
APOSOR912073-25G APOSOR912073-5G
1-Butyl-2-pyrrolidone
1-Butyl-2-pyrrolidone
Formula: C₈H₁₅NO
Peso molecolare: 141,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00020876
CAS Number: 3470-98-2