3-Methylisonicotinic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR912065-10G
OR912065-1G
OR912065-5G
APOSOR912065-10GEA
161
EUR
APOSOR912065-10G
APOSOR912065-1G
APOSOR912065-5G
3-Methylisonicotinic acid 95%
3-Methylisonicotinic acid
Formula:
C₇H₇NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00128870 CAS Number: 4021-12-9 |