Stampa…
Methyl-2-amino-5-methoxybenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-amino-5-methoxybenzoate
OR912063-10G OR912063-1G OR912063-5G
APOSOR912063-10GEA 931 EUR
APOSOR912063-10G APOSOR912063-1G APOSOR912063-5G
Methyl-2-amino-5-methoxybenzoate 98%
Methyl-2-amino-5-methoxybenzoate
Formula: C₉H₁₁NO₃
Peso molecolare: 181,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09038482
CAS Number: 2475-80-1