Stampa…
Temozolomide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3,4-Dihydro-3-methyl-4-oxoimidazo[5,1-d][1,2,3,5]tetrazine-8-carboxamide, 3-Methyl-4-oxo-3,4-dihydroimidazo[5,1-d][1,2,3,5]tetrazine-8-carboxamide
OR912057-1G OR912057-5G OR912057-25G
APOSOR912057-1GEA 58.2 EUR
APOSOR912057-1G APOSOR912057-5G APOSOR912057-25G
Temozolomide 98%
Temozolomide
Formula: C₆H₆N₆O₂
Peso molecolare: 194,15 g/mol
Punto di fusione: 212 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00866492
CAS Number: 85622-93-1