Stampa…
5,6,7,8-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR912055-10G OR912055-25G OR912055-5G
APOSOR912055-10GEA 112 EUR
APOSOR912055-10G APOSOR912055-25G APOSOR912055-5G
5,6,7,8-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid 98%
5,6,7,8-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₂O₂
Peso molecolare: 176,2118 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01464030
CAS Number: 4242-18-6