Stampa…
4-(4-Oxocyclohexyl)benzonitrile ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR912053-10G OR912053-25G OR912053-5G
APOSOR912053-10GEA 105 EUR
APOSOR912053-10G APOSOR912053-25G APOSOR912053-5G
4-(4-Oxocyclohexyl)benzonitrile ≥98%
4-(4-Oxocyclohexyl)benzonitrile
Formula: C₁₃H₁₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06410874
CAS Number: 73204-07-6