Stampa…
4,5,6,7-Tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride, 3,4,5,6-Tetrahydrophthalic anhydride
OR912043-100G OR912043-1KG OR912043-500G
APOSOR912043-100GEA 147 EUR
APOSOR912043-100G APOSOR912043-1KG APOSOR912043-500G
4,5,6,7-Tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione 97%
4,5,6,7-Tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione
Formula: C₈H₈O₃
Peso molecolare: 152,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005917
CAS Number: 2426-02-0