Stampa…
(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)acetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)acetic acid
OR912038-1G OR912038-25G OR912038-5G
APOSOR912038-1GEA 58.2 EUR
APOSOR912038-1G APOSOR912038-25G APOSOR912038-5G
(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)acetic acid 95%
(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)acetic acid
Formula: (C₆H₃(OH)(OCH₃))CH₂COOH
Peso molecolare: 182,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016829
CAS Number: 1131-94-8