Stampa…
2,6-Dimethoxy-p-cresol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR912037-100G OR912037-25G OR912037-5G
APOSOR912037-100GEA 724 EUR
APOSOR912037-100G APOSOR912037-25G APOSOR912037-5G
2,6-Dimethoxy-p-cresol 95%
2,6-Dimethoxy-p-cresol
Formula: C₉H₁₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017289
CAS Number: 6638-05-7