Stampa…
4-Ethoxy-3-methoxybenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR912035-100G OR912035-25G
APOSOR912035-100GEA 219 EUR
APOSOR912035-100G APOSOR912035-25G
4-Ethoxy-3-methoxybenzaldehyde 98%
4-Ethoxy-3-methoxybenzaldehyde
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Peso molecolare: 180,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016614
CAS Number: 120-25-2