Stampa…
4-Amino-1,2,5-oxadiazole-3-carboxylic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR912026-1G OR912026-25G OR912026-5G
APOSOR912026-1GEA 0 EUR
APOSOR912026-1G APOSOR912026-25G APOSOR912026-5G
4-Amino-1,2,5-oxadiazole-3-carboxylic acid 96%
4-Amino-1,2,5-oxadiazole-3-carboxylic acid
Formula: C₃H₃N₃O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00235172
CAS Number: 78350-50-2