Stampa…
3-Ethoxyphenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR912018-100G OR912018-25G OR912018-5G
APOSOR912018-100GEA 757 EUR
APOSOR912018-100G APOSOR912018-25G APOSOR912018-5G
3-Ethoxyphenol 95%
3-Ethoxyphenol
Formula: C₈H₁₀O₂
Peso molecolare: 138,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016450
CAS Number: 621-34-1