Stampa…
1-Phenylpyrrolidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-Phenylpyrrolidine
OR912014-100G OR912014-25G OR912014-5G
APOSOR912014-100GEA 737 EUR
APOSOR912014-100G APOSOR912014-25G APOSOR912014-5G
1-Phenylpyrrolidine 98%
1-Phenylpyrrolidine
Formula: C₁₀H₁₃N
Peso molecolare: 147,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015897
CAS Number: 4096-21-3