Stampa…
4-Methyl-1-indanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
OR912013-1G OR912013-5G
APOSOR912013-1GEA 72.7 EUR
APOSOR912013-1G APOSOR912013-5G
4-Methyl-1-indanone 95%
4-Methyl-1-indanone
Formula: C₁₀H₁₀O
Peso molecolare: 146,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015759
CAS Number: 24644-78-8