Stampa…
3,4-Dimethoxybenzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Veratryl alcohol, (3,4-Dimethoxyphenyl)methanol
OR911996-100G OR911996-1KG OR911996-500G
APOSOR911996-100GEA 139 EUR
APOSOR911996-100G APOSOR911996-1KG APOSOR911996-500G
3,4-Dimethoxybenzyl alcohol 98%
3,4-Dimethoxybenzyl alcohol
Formula: C₉H₁₂O₃
Peso molecolare: 168,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004638
CAS Number: 93-03-8