Stampa…
(R)-(+)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (+)-Benzylphenethylamine, (R)-N-Benzyl-1-phenylethanamine, (R)-(+)-N-Benzyl-1-phenylethylamine
OR911995-100G OR911995-25G OR911995-500G
APOSOR911995-100GEA 45.2 EUR
APOSOR911995-100G APOSOR911995-25G APOSOR911995-500G
(R)-(+)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine 98%
(R)-(+)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine
Formula: C₁₅H₁₇N
Peso molecolare: 211,31 g/mol
Punto di ebollizione: 171 °C/15mmHg
Densità: 1,01 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015010
CAS Number: 38235-77-7