Stampa…
3-Methylquinoline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR911987-25G OR911987-5G
APOSOR911987-25GEA 45.9 EUR
APOSOR911987-25G APOSOR911987-5G
3-Methylquinoline 95%
3-Methylquinoline
Formula: C₁₀H₉N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014661
CAS Number: 612-58-8