Stampa…
2,4,6-Trimethylbenzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR911974-1G OR911974-25G OR911974-5G
APOSOR911974-1GEA 23 EUR
APOSOR911974-1G APOSOR911974-25G APOSOR911974-5G
2,4,6-Trimethylbenzyl alcohol 97%
2,4,6-Trimethylbenzyl alcohol
Formula: C₁₀H₁₄O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014422
CAS Number: 4170-90-5