2-Isopropyl-5-methyl-4-nitrosophenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR911954-1G
OR911954-5G
APOSOR911954-1GEA
263
EUR
APOSOR911954-1G
APOSOR911954-5G
2-Isopropyl-5-methyl-4-nitrosophenol 95%
2-Isopropyl-5-methyl-4-nitrosophenol
Formula:
C₁₀H₁₃NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
CAS Number:
2364-54-7 |