Stampa…
Ethyl-4-chlorobenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR911952-100G OR911952-1KG OR911952-500G
APOSOR911952-100GEA 168 EUR
APOSOR911952-100G APOSOR911952-1KG APOSOR911952-500G
Ethyl-4-chlorobenzoate 98%
Ethyl-4-chlorobenzoate
Formula: C₉H₉ClO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013645
CAS Number: 7335-27-5