Stampa…
Ethyl-3-chlorobenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Chlorobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 3-chlorobenzoate
OR911951-100G OR911951-25G
APOSOR911951-100GEA 144 EUR
APOSOR911951-100G APOSOR911951-25G
Ethyl-3-chlorobenzoate 98%
Ethyl-3-chlorobenzoate
Formula: C₉H₉ClO₂
Peso molecolare: 184,62 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013634
CAS Number: 1128-76-3