3',5'-Dichloroacetophenone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
1-(3,5-Dichlorophenyl)ethanone
OR911946-10G
OR911946-1G
OR911946-5G
APOSOR911946-10GEA
94.5
EUR
APOSOR911946-10G
APOSOR911946-1G
APOSOR911946-5G
3',5'-Dichloroacetophenone 95%
3',5'-Dichloroacetophenone
Formula:
C₈H₆Cl₂O Peso molecolare: 189,04 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00045189 CAS Number: 14401-72-0 |