Stampa…
Pirfenidone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Methyl-1-phenylpyridin-2(1H)-one, 5-Methyl-1-phenyl-2-pyridone
OR911941-10G OR911941-1G OR911941-5G
APOSOR911941-10GEA 111 EUR
APOSOR911941-10G APOSOR911941-1G APOSOR911941-5G
Pirfenidone 98%
Pirfenidone
Formula: C₁₂H₁₁NO
Peso molecolare: 185,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00866047
CAS Number: 53179-13-8