1-Cyclopropylbutane-1,3-dione 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR911927-100G
OR911927-25G
APOSOR911927-100GEA
256
EUR
APOSOR911927-100G
APOSOR911927-25G
1-Cyclopropylbutane-1,3-dione 97%
1-Cyclopropylbutane-1,3-dione
Formula:
C₇H₁₀O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00511094 CAS Number: 21573-10-4 |