Stampa…
4-Phenoxypyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR911925-1G OR911925-25G OR911925-5G
APOSOR911925-1GEA 109 EUR
APOSOR911925-1G APOSOR911925-25G APOSOR911925-5G
4-Phenoxypyridine 95%
4-Phenoxypyridine
Formula: C₁₁H₉NO
Peso molecolare: 171,2000 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00235157
CAS Number: 4783-86-2