Stampa…
Methyl 3-Hydroxyphenylacetate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR911917-1G OR911917-25G OR911917-5G
APOSOR911917-1GEA 0 EUR
APOSOR911917-1G APOSOR911917-25G APOSOR911917-5G
Methyl 3-Hydroxyphenylacetate 97%
Methyl 3-Hydroxyphenylacetate
Formula: C₉H₁₀O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017660
CAS Number: 42058-59-3