Stampa…
4-(2-Hydroxyethyl)oxindole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(2-Hydroxyethyl)indolin-2-one, 4-(2-Hydroxyethyl)-2-indolinone
OR911911-10G OR911911-1G OR911911-5G
APOSOR911911-10GEA 367 EUR
APOSOR911911-10G APOSOR911911-1G APOSOR911911-5G
4-(2-Hydroxyethyl)oxindole 98%
4-(2-Hydroxyethyl)oxindole
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
Peso molecolare: 177,20 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07782133
CAS Number: 139122-19-3