Stampa…
2-Chloro-3-(piperazin-1-yl)pyrazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR911909-1G OR911909-250MG
APOSOR911909-1GEA 720 EUR
APOSOR911909-1G APOSOR911909-250MG
2-Chloro-3-(piperazin-1-yl)pyrazine 95%
2-Chloro-3-(piperazin-1-yl)pyrazine
Formula: C₈H₁₁ClN₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 85386-99-8