Stampa…
(R)-(-)-1-Indanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (R)-(-)-1-Hydroxyindan, (R)-2,3-Dihydro-1H-inden-1-ol
OR911887-1G OR911887-250MG
APOSOR911887-1GEA 597 EUR
APOSOR911887-1G APOSOR911887-250MG
(R)-(-)-1-Indanol 95%
(R)-(-)-1-Indanol
Formula: C₉H₁₀O
Peso molecolare: 134,18 g/mol
Punto di fusione: 72…73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064164
CAS Number: 697-64-3