Stampa…
4-Methylthiazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR911882-100G OR911882-25G OR911882-500G
APOSOR911882-100GEA 144 EUR
APOSOR911882-100G APOSOR911882-25G APOSOR911882-500G
4-Methylthiazole 95%
4-Methylthiazole
Formula: C₄H₅NS
Peso molecolare: 99,16 g/mol
Punto di ebollizione: 133…134 °C
Densità: 1,09 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 32 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005340
CAS Number: 693-95-8
UN: 1993
ADR: 3,III