Stampa…
3-Hydroxy-p-anisidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Hydroxy-4-anisidine, 5-Amino-2-methoxyphenol, 3-Hydroxy-4-methoxyaniline, 4-Amino-2-hydroxyanisole
OR911881-100G OR911881-25G OR911881-5G
APOSOR911881-100GEA 343 EUR
APOSOR911881-100G APOSOR911881-25G APOSOR911881-5G
3-Hydroxy-p-anisidine 98%
3-Hydroxy-p-anisidine
Formula: C₇H₉NO₂
Peso molecolare: 139,15 g/mol
Punto di fusione: 130 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010222
CAS Number: 1687-53-2