Stampa…
2,2-Dimethylcyclopropanecarboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR911879-100G OR911879-25G
APOSOR911879-100GEA 648 EUR
APOSOR911879-100G APOSOR911879-25G
2,2-Dimethylcyclopropanecarboxylic acid 97%
2,2-Dimethylcyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₆H₁₀O₂
Peso molecolare: 114,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972493
CAS Number: 75885-59-5