Stampa…
Methyl-4-hydroxy-3-methylbenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4-hydroxy-3-methylbenzoate
OR911863-10G OR911863-1G OR911863-25G
APOSOR911863-10GEA 364 EUR
APOSOR911863-10G APOSOR911863-1G APOSOR911863-25G
Methyl-4-hydroxy-3-methylbenzoate 98%
Methyl-4-hydroxy-3-methylbenzoate
Formula: C₉H₁₀O₃
Peso molecolare: 166,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06203848
CAS Number: 42113-13-3