Stampa…
2,6-Diethyl-4-methylaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR911846-1G OR911846-5G
APOSOR911846-1GEA 21.5 EUR
APOSOR911846-1G APOSOR911846-5G
2,6-Diethyl-4-methylaniline 98%
2,6-Diethyl-4-methylaniline
Formula: C₁₁H₁₇N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00035950
CAS Number: 24544-08-9