Stampa…
Methyl-4-methylthiazole-5-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR911845-1G OR911845-5G
APOSOR911845-1GEA 77.1 EUR
APOSOR911845-1G APOSOR911845-5G
Methyl-4-methylthiazole-5-carboxylate 95%
Methyl-4-methylthiazole-5-carboxylate
Formula: C₆H₇NO₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 81569-44-0