Stampa…
4-(Methylthio)benzyl alcohol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Methylthio)benzyl Alcohol
OR911843-25G OR911843-5G
APOSOR911843-25GEA 206 EUR
APOSOR911843-25G APOSOR911843-5G
4-(Methylthio)benzyl alcohol 95%
4-(Methylthio)benzyl alcohol
Formula: C₈H₁₀OS
Peso molecolare: 154,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009706
CAS Number: 3446-90-0